Key Documents
SIK2117-10
Sigma-Aldrich
1,1′-Ethynebenzene-3,3′,5,5′-tetracarboxylic acid - H4EBTC
≥97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C18H10O8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
354.27
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
≥97%
InChI
1S/C18H10O8/c19-15(20)11-3-9(4-12(7-11)16(21)22)1-2-10-5-13(17(23)24)8-14(6-10)18(25)26/h3-8H,(H,19,20)(H,21,22)(H,23,24)(H,25,26)
Clé InChI
YFRIPYPPJIRELM-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
Product of SiKEMIA
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable