Principaux documents
8.00661
Sigma-Aldrich
Pentadecanoic acid
for synthesis
Synonyme(s) :
Pentadecanoic acid
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)13COOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
242.40
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
213-693-1
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (GC)
Forme
powder
Pf
51-53 °C
Température de transition
flash point 113 °C
Solubilité
insoluble 0.012 g/L
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
OC(=O)CCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C15H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(16)17/h2-14H2,1H3,(H,16,17)
Clé InChI
WQEPLUUGTLDZJY-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 51 °C
Melting range (upper value): ≤ 53 °C
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup