373270
Hec1/Nek2 Mitotic Pathway Inhibitor I, INH1
The Hec1/Nek2 Mitotic Pathway Inhibitor I, INH1, also referenced under CAS 313553-47-8, controls the biological activity of Hec1/Nek2 Mitotic Pathway.
Synonyme(s) :
Hec1/Nek2 Mitotic Pathway Inhibitor I, INH1, Inhibitor of Nek2/Hec1-1, N-(4-(2,4-Dimethylphenyl)-thiazol-2-yl)-benzamide, INH1, N-(4-(2,4-Dimethylphenyl)-thiazol-2-yl)-benzamide, INH1, Inhibitor of Nek2/Hec1-1
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥97% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
white
Solubilité
DMSO: 50 mg/mL
ethanol: 50 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[s]1c(nc(c1)c3c(cc(cc3)C)C)NC(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C18H16N2OS/c1-12-8-9-15(13(2)10-12)16-11-22-18(19-16)20-17(21)14-6-4-3-5-7-14/h3-11H,1-2H3,(H,19,20,21)
Clé InChI
JPMOKRWIYQGMJL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable