17-10086
Kit pour immunoprécipitation de la chromatine EZ-Magna ChIP® A/G
Single day chromatin immunoprecipitation (ChIP) kit containing all necessary reagents to perform 22 individual chromatin immunoprecipitation (ChIP) reactions using magnetic A/G beads. Control primers included.
Synonyme(s) :
Magnetic ChIP Kit, Magnetic Chromatin Immunoprecipitation
Fabricant/nom de marque
Magna ChIP®
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Catégories apparentées
Description générale
- Le protocole basé sur des billes magnétiques permet de réaliser une ChIP en seulement 1 jour.
- Le mélange de billes avec protéine A+G permet de réaliser une ChIP avec un plus large choix d'anticorps que la protéine A ou G seule.
- Le jeu d'anticorps de contrôle positif et négatif et d'amorces de contrôle simplifie la validation de la procédure expérimentale.
- Inclut des colonnes de centrifugation pour faciliter et fiabiliser la purification de l'ADN - plus besoin d'extractions pénibles au phénol-chloroforme.
- Kit complet contenant tous les réactifs nécessaires pour des résultats fiables et reproductibles.
- Compatible avec les jeux d'amorces et d'anticorps validés ChIPAb+.
L'immunoprécipitation de la chromatine (ChIP) est une technique essentielle qui permet d'analyser les interactions in vivo des protéines avec l'ADN génomique. N'importe quelle protéine associée à la chromatine ou se liant à l'ADN peut être analysée avec cette technique, à condition qu'il existe un anticorps adapté à la protéine. Il est possible de mesurer différentes protéines localisées dans une région spécifique du génome, ou de mesurer la distribution d'une protéine particulière à l'échelle globale du génome. Une autre application importante de cette technique est l'analyse des changements au niveau des modifications des histones qui sont corrélés avec certains processus tels que la transcription, la mitose ou la réparation de l'ADN.
Application
Épigénétique et fonction nucléaire
Conditionnement
Composants
Tampon de dilution pour ChIP
Tampon de lavage pauvre en sels
Tampon de lavage riche en sels
Tampon de lavage du type LiCl
Tampon TE
Tampon de lyse cellulaire
Tampon de lyse nucléaire
Tampon d'élution pour ChIP (sans protéinase K)
Protéinase K
RNase A
Glycine 10X
PBS 10X
Cocktail d'inhibiteurs de protéases II
Anticorps anti-ARN polymérase II, clone CTD4H8
IgG normale de souris
Amorces de contrôle
Filtres à centrifuger
Tubes de recueil
Réactif de liaison A
Réactif de lavage B
Réactif d'élution C
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Point d'éclair (°F)
55.4 °F
Point d'éclair (°C)
13 °C
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
Protein and nucleic acid interaction reagents and resources for investing protein-RNA, protein-DNA, and protein-protein interactions and associated applications.
Réactifs pour interactions entre protéines et acides nucléiques, ressources permettant d'étudier les interactions protéines/ARN, protéines/ADN et protéines/protéines, et applications associées.
Réactifs pour interactions entre protéines et acides nucléiques, ressources permettant d'étudier les interactions protéines/ARN, protéines/ADN et protéines/protéines, et applications associées.
Réactifs pour interactions entre protéines et acides nucléiques, ressources permettant d'étudier les interactions protéines/ARN, protéines/ADN et protéines/protéines, et applications associées.