1.12169
Gallium
99+
Synonyme(s) :
Gallium
Forme
solid
Point d'ébullition
2000 °C
Pf
29.8 °C
Densité
5.904 g/cm3 at 20 °C
InChI
1S/Ga
Clé InChI
GYHNNYVSQQEPJS-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
Identity (ICP-OES): passes test
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Met. Corr. 1
Code de la classe de stockage
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable