GF60837105
Gallium
lump, 25 mm max. lump size, weight 10 g, purity 99.99%
Synonyme(s) :
GA006120
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99.99%
Forme
lumps
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 608-371-05
Poids
10 g
Taille max. des fragments
25 mm
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Met. Corr. 1
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable