Key Documents
1.06505
Supelco
Dithionite de sodium
EMPLURA®
Synonyme(s) :
Dithionite de sodium
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
Na2O4S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
174.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
231-890-0
Nomenclature NACRES :
NA.21
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMPLURA®
Pureté
≥85.0% (iodometric)
Forme
powder
Température d'inflammation spontanée
>200 °C
Puissance
2500 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5.5-8.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Pf
100 °C (decomposition)
Température de transition
flash point >100 °C
Solubilité
250 g/L (slow decomposition)
Densité
2.5 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
1250 kg/m3
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.05%
Traces de cations
Fe: ≤0.005%
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/2Na.H2O4S2/c;;1-5(2)6(3)4/h;;(H,1,2)(H,3,4)/q2*+1;/p-2
Clé InChI
JVBXVOWTABLYPX-UHFFFAOYSA-L
Application
  • Fast detection of sodium dithionite in sugar using a xanthylium-based fluorescent probe.: This study introduces a rapid method for detecting sodium dithionite residues in sugar using a novel xanthylium-based fluorescent probe. The method is highly sensitive and efficient, making it a significant advancement in food safety and quality control (Wang et al., 2024).
  • Stabilising mannose using sodium dithionite at alkaline conditions.: Research in the kraft pulping process explores the use of sodium dithionite to stabilize mannose under alkaline conditions. The findings highlight its potential to reduce hemicellulose degradation, providing insights for enhancing the efficiency of chemical pulping processes (Lindén et al., 2020).
Remarque sur l'analyse
Dosage (iodométrie) : ≥ 85,0 %
Identité : test réussi
Chlorure (Cl) : ≤ 0,05 %
Fe (Fer) : ≤ 0,005 %
Informations légales
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Self-heat. 1
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
212.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 100 °C