Key Documents
1.06528
Supelco
Sodium disulfite
(sodium metabisulfite) for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Synonyme(s) :
Sodium disulfite, Sodium metabisulfite, Sodium pyrosulfite, Disulfite, Pyrosulfite
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
Na2O5S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
231-673-0
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Agence
reag. Ph. Eur.
Gamme de produits
EMSURE®
Pureté
98.0-100.5% (iodometric)
Forme
powder
Puissance
1540 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Impuretés
≤0.005% Insoluble matter
pH
3.5-5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Pf
150 °C (decomposition)
Solubilité
650 g/L
Densité
2.36 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
1000‑1200 kg/m3
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.005%
thiosulfate (S2O32-): ≤0.05%passes test
Traces de cations
As: ≤0.0001%
Fe: ≤0.0005%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/2Na.H2O5S2/c;;1-6(2)5-7(3)4/h;;(H,1,2)(H,3,4)/q2*+1;/p-2
Clé InChI
LDTLADDKFLAYJA-UHFFFAOYSA-L
Remarque sur l'analyse
Assay (iodometric): 98.0 - 100.5 %
Identity: passes test
Appearance of solution: passes test
pH-value (5 %; water): 3.5 - 5.0
Insoluble matter: ≤ 0.005 %
Chloride (Cl): ≤ 0.005 %
Thiosulfate (S₂O₃):
≤ 0.05 %
: passes test
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
As (Arsenic): ≤ 0.0001 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
Informations légales
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Risques supp
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable