05-808
Anti-dimethyl-Histone H3 (Arg2) Antibody, rabbit monoclonal
Upstate®, from rabbit
Synonyme(s) :
H3R2me2, Histone H3 (di methyl R2)
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
dot blot: suitable
inhibition assay: suitable (peptide)
multiplexing: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
dimethylation (Arg2)
Informations sur le gène
human ... H3C1(8350)
Description générale
The N-terminal tail of histone H3 protrudes from the globular nucleosome core and can undergo several different types of epigenetic modifications that influence cellular processes. These modifications include the covalent attachment of methyl or acetyl groups to lysine and arginine amino acids and the phosphorylation of serine or threonine.
Immunogène
Application
Qualité
Description de la cible
Forme physique
Remarque sur l'analyse
Acid extracts from HeLa cells
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1