870437P
Avanti
C17:0 anandamide phosphate
Avanti Research™ - A Croda Brand 870437P, powder
Synonyme(s) :
heptadecanoyl ethanolamide phosphate (sodium salt)
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (870437P-1mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 870437P
Type de lipide
bioactive lipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable