870432P
Avanti
C18:1 anandamide
Avanti Research™ - A Croda Brand 870432P, powder
Synonyme(s) :
9Z-octadecenoylethanolamide
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 5 mg (870432P-5mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 870432P
Type de lipide
bioactive lipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O=C(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)NCCO
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable