870430O
Avanti
C20:4 anandamide (AEA)
Avanti Research™ - A Croda Brand 870430O
Synonyme(s) :
5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoylethanolamide
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 1 × 5 mg (870430O-5mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 870430O
Type de lipide
bioactive lipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O=C(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)NCCO
Catégories apparentées
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3