860638P
Avanti
C18 Glucosyl(β) Ceramide-d5
Avanti Research™ - A Croda Brand 860638P, powder
Synonyme(s) :
D-glucosyl-β-1,1′-N-stearoyl-D-erythro-sphingosine-d5
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (860638P-1mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 860638P
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCC([2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]([C@H]1CO)O
Application
Conditionnement
Informations légales
Souvent commandé avec ce produit
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available