860569P
Avanti
C17 Glucosyl(β) Ceramide (d18:1/17:0)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860569P, powder
Synonyme(s) :
D-glucosyl-β-1,1′-N-heptadecanoyl-D-erythro-sphingosine
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 25 mg (860569P-25mg)
pkg of 1 × 5 mg (860569P-5mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 860569P
Type de lipide
sphingolipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]([C@H]1CO)O
Catégories apparentées
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Informations légales
Souvent commandé avec ce produit