Principaux documents
840528P
Avanti
BbGL-2
powder, Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
1-oleoyl-2-palmitoyl-3-(α-D-galactosyl)-sn-glycerol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C43H80O10
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
757.09
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
Pureté
99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
package of 1 × 1 mg
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Type de lipide
neutral glycerides
neutral lipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (840528P-1MG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable