Principaux documents
700193P
Avanti
BbGL-1
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
cholesteryl 6-O-palmitoyl-β-D-galactopyranoside
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C49H86O7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
787.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
Essai
99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
package of 1 × 1 mg
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700193P-1MG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable