Z561932
Long stem Vacule® cryogenic ampule
capacity 1 mL (0.03 oz)
Synonyme(s) :
651502
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
Description
pre-scored
Fabricant/nom de marque
WHEATON®
Paramètres
-196-500 °C temp. limit (cryogenic storage applications)
Capacité
1 mL (0.03 oz)
Diam. × H
10 mm × 108 mm
D.E. de l'ouverture
10 mm
Couleur
clear
Description générale
These vials should be flame sealed for cryogenic storage.