Principaux documents
SYMBABR01
Millipore
Casse-ampoule Steritest® pour ampoules en verre
Steritest® accessory, To safely open the glass ampoules
Synonyme(s) :
outil pour ouvrir les ampoules
About This Item
Code UNSPSC :
23151818
eCl@ss :
32014001
Nomenclature NACRES :
NB.24
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
316L stainless steel
polyphenylsulfone (PPSU)
silicone
Agence
EP 2.6.1
JP 4.06
USP 71
Fabricant/nom de marque
Steritest®
Hauteur
169 mm (6.65 in.)
Largeur
121 mm (4.76 in.)
Profondeur
130 mm (5.12 in.)
Poids
2.0 kg (4.4 lb)
Entrée
sample type pharmaceutical(s)
Application(s)
pharmaceutical
sample preparation
sterility testing
Compatibilité
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01)
for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01)
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
for use with Steritest® Symbio Pump
standard for VHP
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Le casse-ampoule STERITEST® pour ampoules en verre est un accessoire destiné aux pompes STERITEST® Symbio. Sa conception verticale évite la présence de débris de verre et de gouttelettes sur le plan de travail. La stabilité de sa base permet un positionnement n'importe où dans l'environnement de test. Le récipient peut accueillir jusqu'à 60 extrémités supérieures d'ampoule en verre. Les extrémités d'ampoule peuvent être vidées en toute sécurité directement dans le blister STERITEST® à déchets. Cet accessoire est autoclavable et résistant aux cycles de décontamination au peroxyde d'hydrogène gazeux (VHP) et à l'acide peracétique rencontrés dans les isolateurs.
Application
Le casse-ampoule STERITEST® pour ampoules en verre permet d'ouvrir en toute sécurité les ampoules en verre (avec ou sans col pré-marqué). Cet accessoire rationalise votre procédure de travail et renforce la sécurité durant la filtration et les essais de stérilité en laboratoire.
Informations légales
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany