DWK176780
Wheaton® Clear Ampule
Synonyme(s) :
176780
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
clear tube
Caractéristiques
preconditioned (pre-scored)
Conditionnement
pkg of 144 ea
Fabricant/nom de marque
WHEATON® 176780
Capacité
10 mL
Diam. × H
19 mm × 107 mm
Catégories apparentées
Application
Caractéristiques et avantages
- Pre-scored to eliminate filing
- Stems can be pull or tip sealed
- Converted from Type I borosilicate glass tubing, ampules conform to the hydrolytic resistance requirements outlined in USP and EP 3.2.1.