Z532282
Aldrich® pear-shaped flask
capacity 25 mL, joint: ST/NS 14/20
Synonyme(s) :
pear flask, pear shape flask, round flasks
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
pear-shaped flask
short
single-neck
Joint
joint: ST/NS14/20
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
closure type Standard Taper Joint
Conditionnement
pack of 1
Fabricant/nom de marque
Sigma-Aldrich
Capacité
25 mL