Principaux documents
W400605
Sigma-Aldrich
L-Monomenthyl glutarate
≥72%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15H26O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
270.36
Numéro FEMA:
4006
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
Numéro Flavis :
09.929
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
Fragrance grade
Niveau de qualité
Agence
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
FDA 21 CFR 117
Pureté
≥72%
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
minty
InChI
1S/C15H26O4/c1-10(2)12-8-7-11(3)9-13(12)19-15(18)6-4-5-14(16)17/h10-13H,4-9H2,1-3H3,(H,16,17)/t11-,12+,13-/m1/s1
Clé InChI
CTMTYSVTTGVYAW-FRRDWIJNSA-N
Autres remarques
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Clause de non-responsabilité
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable