W372404
2-Pentadecanone
≥98%, FG
Synonyme(s) :
Methyl tridecyl ketone
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Halal
Kosher
Agence
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Pureté
≥98%
Point d'ébullition
293 °C (lit.)
Pf
37-41 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
floral; spicy
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCCC(C)=O
InChI
1S/C15H30O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(2)16/h3-14H2,1-2H3
Clé InChI
CJPNOLIZCWDHJK-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup