294357
DL-Homophenylalanine
98%
Synonyme(s) :
(±)-2-Amino-4-phenylbutyric acid
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
98%
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
282 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES
NC(CCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C10H13NO2/c11-9(10(12)13)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7,11H2,(H,12,13)
Clé InChI
JTTHKOPSMAVJFE-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable