W330604
5H-5-Methyl-6,7-dihydrocyclopenta[b]pyrazine
≥97%, FG
Synonyme(s) :
Nutty pyrazine
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agence
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Pureté
≥97%
Indice de réfraction
n20/D 1.527 (lit.)
Point d'ébullition
96-99 °C/20 mmHg (lit.)
Densité
1.055 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
hazelnut; musty; nutty; peanut
Chaîne SMILES
CC1CCc2nccnc12
InChI
1S/C8H10N2/c1-6-2-3-7-8(6)10-5-4-9-7/h4-6H,2-3H2,1H3
Clé InChI
YZEFQPIMXZVPKP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
174.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
79 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter