Key Documents
W320005
Sigma-Aldrich
4-Methyl-2-phenyl-2-pentenal, mixture of cis and trans
≥88%, stabilized
Synonyme(s) :
cocoa pentenal
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2CHCH=C(C6H5)CHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
174.24
Numéro FEMA:
3200
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
10366
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
5.100
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
Halal
Kosher
Pureté
≥88%
Peut contenir
α-tocopherol, synthetic
Indice de réfraction
n20/D 1.536 (lit.)
Point d'ébullition
96 °C/0.7 mmHg (lit.)
Densité
0.983 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
cocoa; rose; sweet
Chaîne SMILES 
CC(C)\C=C(/C=O)c1ccccc1
InChI
1S/C12H14O/c1-10(2)8-12(9-13)11-6-4-3-5-7-11/h3-10H,1-2H3/b12-8+
Clé InChI
ULRYRAHIBWLZKC-XYOKQWHBSA-N
Clause de non-responsabilité
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Rowe, D.
Perfumer & Flavorist, 30, 20-20 (2005)