W259525
β-Ionone
natural, ≥95%, FG
Synonyme(s) :
4-(2,6,6-Trimethyl-1-cyclohexenyl)-3-buten-2-one
About This Item
Produits recommandés
Qualité
FG
Halal
Kosher
natural
Niveau de qualité
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Pureté
≥95%
Indice de réfraction
n20/D 1.52 (lit.)
Point d'ébullition
126-128 °C/12 mmHg (lit.)
Densité
0.945 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
berry; floral; woody; sweet
Chaîne SMILES
CC(=O)\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C
InChI
1S/C13H20O/c1-10-6-5-9-13(3,4)12(10)8-7-11(2)14/h7-8H,5-6,9H2,1-4H3/b8-7+
Clé InChI
PSQYTAPXSHCGMF-BQYQJAHWSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2