Principaux documents
8.18619
Sigma-Aldrich
ß-Ionone
for synthesis
Synonyme(s) :
ß-Ionone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H20O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.30
Code UNSPSC :
12352115
Numéro de classement CE :
201-224-3
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
<1 hPa ( 25 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥95.0% (GC)
Forme
oil
Puissance
2920 mg/kg LD50, oral (Rat)
kinematic viscosity
11.8 cSt(20 °C)
Pf
-35 °C
Température de transition
flash point 126 °C
Densité
0.95 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C13H20O/c1-10-6-5-9-13(3,4)12(10)8-7-11(2)14/h7-8H,5-6,9H2,1-4H3/b8-7+
Clé InChI
PSQYTAPXSHCGMF-BQYQJAHWSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.944 - 0.952
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Environment
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
258.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
126 °C - closed cup