W214205
Benzyl cinnamate
≥98%, stabilized
Synonyme(s) :
3-Phenyl 2-propenoic acid benzyl ester, Benzyl 3-phenylpropenoate, Cinnamic acid benzyl ester
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
Halal
Kosher
Agence
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Essai
≥98%
Contient
α-tocopherol, synthetic as stabilizer
pb
195-200 °C/5 mmHg (lit.)
Pf
34-37 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
floral; balsamic; sweet
Chaîne SMILES
O=C(OCC1=CC=CC=C1)/C=C/C2=CC=CC=C2
InChI
1S/C16H14O2/c17-16(12-11-14-7-3-1-4-8-14)18-13-15-9-5-2-6-10-15/h1-12H,13H2/b12-11+
Clé InChI
NGHOLYJTSCBCGC-VAWYXSNFSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1B
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
356.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
180 °C - closed cup