234214
Benzyl cinnamate
99%
Synonyme(s) :
3-Phenyl 2-propenoic acid benzyl ester, Benzyl 3-phenylpropenoate, Cinnamic acid benzyl ester
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
99%
Forme
solid
Point d'ébullition
195-200 °C/5 mmHg (lit.)
Pf
34-37 °C (lit.)
Solubilité
alcohol: soluble(lit.)
diethyl ether: soluble(lit.)
glycerol: insoluble (practically)(lit.)
oil: soluble(lit.)
propylene glycol: insoluble (practically)(lit.)
water: insoluble (practically)(lit.)
Groupe fonctionnel
ester
phenyl
Chaîne SMILES
O=C(OCC1=CC=CC=C1)/C=C/C2=CC=CC=C2
InChI
1S/C16H14O2/c17-16(12-11-14-7-3-1-4-8-14)18-13-15-9-5-2-6-10-15/h1-12H,13H2/b12-11+
Clé InChI
NGHOLYJTSCBCGC-VAWYXSNFSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1B
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
356.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
180 °C - closed cup