Key Documents
T70009
Sigma-Aldrich
3,4,5-Trimethoxybenzyl alcohol
97%
About This Item
Formule linéaire :
(CH3O)3C6H2CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.22
Numéro Beilstein :
2104523
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.543 (lit.)
Point d'ébullition
228 °C/25 mmHg (lit.)
Densité
1.233 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1cc(CO)cc(OC)c1OC
InChI
1S/C10H14O4/c1-12-8-4-7(6-11)5-9(13-2)10(8)14-3/h4-5,11H,6H2,1-3H3
Clé InChI
QPHLRCUCFDXGLY-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup