550019
N,N-Dimethyldipropylenetriamine
99%
Synonyme(s) :
DMAPAPA
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.4630 (lit.)
Point d'ébullition
220 °C (lit.)
Densité
0.883 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES
CN(C)CCCNCCCN
InChI
1S/C8H21N3/c1-11(2)8-4-7-10-6-3-5-9/h10H,3-9H2,1-2H3
Clé InChI
OMKZWUPRGQMQJC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- Prepare poly(ethylene oxide)-b-poly(3-caprolactone-g-DP) [PEO-b-P(CL-g-DP)], a biodegradable amphiphilic polycationic copolymer.
- Develop a second generation aminoglycoside 6′-N-acetyltransferase (AAC(6′) inhibitor.
- Prepare a hydrophilic gemcitabine conjugated cationic copolymer, which can be employed in the treatment pancreatic cancer.
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
210.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
99 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter