Principaux documents
T340677
2,5-BIS(CHLOROMETHYL)-1-METHOXY-4-OCTYLOXYBENZENE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H26Cl2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
333.3
Numéro MDL:
Autres remarques