Key Documents
T340014
TRANS-4-[4-(DIBUTYLAMINO)STYRYL]-1-METHYLPYRIDINIUM IODIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H31N2I
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
450.4
Numéro MDL:
Autres remarques