T19208
β-Tetralone
98%
Synonyme(s) :
beta-Tetralone, 3,4-Dihydro-2(1H)-naphthalenone, 3,4-Dihydro-2-naphthol
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.560 (lit.)
Point d'ébullition
131 °C/11 mmHg (lit.)
Pf
18 °C (lit.)
Densité
1.106 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C1CCc2ccccc2C1
InChI
1S/C10H10O/c11-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-4H,5-7H2
Clé InChI
KCKZIWSINLBROE-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... CYP2A6(1548)
mouse ... Cyp2a5(13087)
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter