Principaux documents
S764817
N,N-BIS(2-HYDROXYETHYL)ETHYLENEDIAMINE DIHYDROCHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C6H18Cl2N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
221.129
Numéro MDL:
Autres remarques