Key Documents
424560
Sigma-Aldrich
1-[Bis[3-(dimethylamino)propyl]amino]-2-propanol
98%
Synonyme(s) :
N ,N -Bis(3-dimethylaminopropyl)-N -(2-hydroxypropyl)amine
About This Item
Formule linéaire :
[(CH3)2N(CH2)3]2NCH2CH(OH)CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
245.40
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.459 (lit.)
Point d'ébullition
290 °C (lit.)
Densité
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(O)CN(CCCN(C)C)CCCN(C)C
InChI
1S/C13H31N3O/c1-13(17)12-16(10-6-8-14(2)3)11-7-9-15(4)5/h13,17H,6-12H2,1-5H3
Clé InChI
NWDRKFORNVPWLY-UHFFFAOYSA-N
Application
Catalyst for low-density packaging foams. Contains terminal hydroxyl groups that can react with isocyanates.
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter