Principaux documents
S456365
10,11-DIHYDRO-5H-DIBENZO(A,D)CYCLOHEPTEN-5-ONE OXIME
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H13NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
223.277
Numéro MDL:
Autres remarques