T79006
2,4,6-Trimethylphenol
97%
Synonyme(s) :
Mesitol
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
97%
Point d'ébullition
220 °C (lit.)
Pf
70-72 °C (lit.)
71-74 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cc1cc(C)c(O)c(C)c1
InChI
1S/C9H12O/c1-6-4-7(2)9(10)8(3)5-6/h4-5,10H,1-3H3
Clé InChI
BPRYUXCVCCNUFE-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system, Stomach
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges