8.03559
Dibenzosuberone
for synthesis
Synonyme(s) :
Dibenzosuberone, 10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-one
About This Item
Niveau de qualité
Essai
≥97.0% (GC)
Forme
crystals
Puissance
2511 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pb
191-194 °C/7 hPa
Pf
31-34 °C
Température de transition
flash point 200 °C
Solubilité
0.03 g/L
Densité
1.16 g/cm3 at 25 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
O=C1c2c(cccc2)CCc3c1cccc3
InChI
1S/C15H12O/c16-15-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8H,9-10H2
Clé InChI
BMVWCPGVLSILMU-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Melting range (lower value): ≥ 31 °C
Melting range (upper value): ≤ 34 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup