Key Documents
S303666
CARBONIC ACID 1,1-DIMETHYL-2-OXO-PROPYL ESTER METHYL ESTER
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C7H12O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
160.171
Numéro MDL:
Autres remarques