Key Documents
S234826
DITHIOPHOSPHORIC ACID O,O-DIOCTYL ESTER, POTASSIUM SALT
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H34KO2PS2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
392.652
Numéro MDL:
Autres remarques