445177
O,O-Diethyl thiophosphate potassium salt
98%
Synonyme(s) :
Potassium O,O-diethyl phosphorothioate, Potassium O,O-diethylthiophosphate, Potassium di-O-ethyl phosphorothioate, Potassium diethyl thiophosphate
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
solid
Pf
180-186 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[K+].CCOP([O-])(=S)OCC
InChI
1S/C4H11O3PS.K/c1-3-6-8(5,9)7-4-2;/h3-4H2,1-2H3,(H,5,9);/q;+1/p-1
Clé InChI
OVJCAYMARFNMQB-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable