D93600
O,O′-Diethyl dithiophosphate
technical grade, 90%
Synonyme(s) :
Di-O-ethyl dithiophosphate, Dithiophosphoric acid O,O-diethyl ester, O,O-Diethyl dithiophosphate, O,O-Diethyl dithiophosphoric acid ester, O,O-Diethyl hydrogen phosphorodithioate, O,O-Diethyl phosphorodithioate, O,O-Diethyl thiolothionophosphate, O,O′-Diethyl hydrogen dithiophosphate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
technical grade
Niveau de qualité
Pureté
90%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.512 (lit.)
Point d'ébullition
60 °C/1 mmHg (lit.)
Densité
1.11 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCOP(S)(=S)OCC
InChI
1S/C4H11O2PS2/c1-3-5-7(8,9)6-4-2/h3-4H2,1-2H3,(H,8,9)
Clé InChI
IRDLUHRVLVEUHA-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter