Key Documents
R465747
(1H-INDOL-3-YLMETHYLENE)-(5-METHYL-PYRIDIN-2-YL)-AMINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H13N3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
235.291
Numéro MDL:
Autres remarques