PHR1652
Valproic Acid Related Compound A
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
2-Allyl-4-pentenoic acid, Diallyl Acetic Acid, Diallylacetic acid
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1708729
Famille d'API
valproic acid
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
ampule of 1 × 0.5 mL
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C8H12O2/c1-3-5-6-8(9)10-7-4-2/h3-4H,1-2,5-7H2
Clé InChI
KIMFDBOZBIWTFM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Note de bas de page
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable