Principaux documents
PH007785
ethyl (3E)-3-(isonicotinoylhydrazono)butanoate
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H15N3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
249.272
Numéro MDL:
Autres remarques