P66203
trans-3-(3-Pyridyl)acrylic acid
99%
Synonyme(s) :
3-Pyridineacrylic acid
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
99%
Forme
solid
Pf
232-235 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
[H]\C(=C(\[H])c1cccnc1)C(O)=O
InChI
1S/C8H7NO2/c10-8(11)4-3-7-2-1-5-9-6-7/h1-6H,(H,10,11)/b4-3+
Clé InChI
VUVORVXMOLQFMO-ONEGZZNKSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable