Key Documents
P23903
Sigma-Aldrich
1,4-Phenylenediacrylic acid
97%
About This Item
Formule linéaire :
C6H4(CH=CHCO2H)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
218.21
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
powder
Pf
>300 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OC(=O)\C=C\c1ccc(\C=C\C(O)=O)cc1
InChI
1S/C12H10O4/c13-11(14)7-5-9-1-2-10(4-3-9)6-8-12(15)16/h1-8H,(H,13,14)(H,15,16)/b7-5+,8-6+
Clé InChI
AAFXQFIGKBLKMC-KQQUZDAGSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Jack M Woolley et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 21(26), 14350-14356 (2019-02-01)
Photoisomerisation has been shown to be an efficient excited-state relaxation mechanism for a variety of nature-based and artificial-based molecular systems. Here we report on the excited-state relaxation dynamics and consequent photostability of a symmetrically functionalised cinnamate by transient electronic absorption