143650
5H-Dibenz[b,f]azepine
97%
Synonyme(s) :
Iminostilbene
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
97%
Pf
196-199 °C (lit.)
Solubilité
ethyl acetate: soluble 25 mg/mL, clear, yellow to orange
Chaîne SMILES
N1c2ccccc2C=Cc3ccccc13
InChI
1S/C14H11N/c1-3-7-13-11(5-1)9-10-12-6-2-4-8-14(12)15-13/h1-10,15H
Clé InChI
LCGTWRLJTMHIQZ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- As a starting material to prepare pharmacologically important dibenzoazepine-pyridazine derivatives.
- To synthesize 3-chloro-1-(5H-dibenz[b,f]azepine-5yl)propan-1-one, a key intermediate used to prepare aminophenol derivatives.
- In the synthesis of dibenzazepine derivatives.
- As a starting material to synthesize olefinic multidentate ligand, which is used to prepare Rh(I) complexes.
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable