M81209
Methylsuccinic acid
99%
Synonyme(s) :
(±)-α-Methylsuccinic acid, (±)-2-Methylsuccinic acid, (±)-Methylsuccinic acid, 2-Methylbutane-1,4-dioic acid
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Forme
crystals
Pf
110-115 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H8O4/c1-3(5(8)9)2-4(6)7/h3H,2H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9)
Clé InChI
WXUAQHNMJWJLTG-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable